Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage II HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11341913 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11341913
Marke: Thermo Scientific™ 068990
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 17 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Mit diesen Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2) Umkehrphasensäulen lassen sich polare und unpolare Verbindungen in einem einzigen Durchgang auflösen. Diese hocheffizienten Säulen auf Silikabasis verfügen über eine polar-eingebettete stationäre Phase, die über einen breiteren Bereich chromatographischer Bedingungen als mit herkömmlichen stationären Phasen mit umgekehrter Phase betrieben werden kann. Ihre einzigartige Chemie bietet eine verbesserte hydrolytische Stabilität von pH 1,5 bis 10 mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die Säule weist eine Selektivität auf, die eine Ergänzung zu herkömmlichen C18-Säulen darstellt und hervorragenden Peakformen für basische und saure Verbindungen besitzt.
Ergänzende Selektivität und verbesserte hydrolytische Stabilität
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
  • Hohe Umkehrphasen-Kapazität
  • Außergewöhnlich hohe hydrolytische Stabilität (pH 1,5 und 10)
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit Massenspektrometrie (MS)
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese ultrareinen Säulen auf Silika-Basis mit hochmodernen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Flussrate 0,41 ml/min
Zur Verwendung mit LC/MS und RSLC
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 11000 psi (758 bar)
Partikelgröße 2,2 μm
pH 1.5 bis 10
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L60
Stationäre Phase Polar eingebettet
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 17 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.