Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1-HPLC-Säulen
Zur hochauflösenden Analyse von aromatischen Analyten, einschließlich Glukokortikosteroiden, Östrogenen, fettlöslichen Vitaminen und Phospholipiden.
243.00 CHF - 872.00 CHF
Spezifikation
pH | 2 bis 8 |
---|---|
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 300 m²/g |
Temperatur | 60 °C |
USP-Typ | L11 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11381963
|
Thermo Scientific™
071969 |
150 mm | 4,6 mm | 3 μm |
864.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11391963
|
Thermo Scientific™
071970 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
864.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11301973
|
Thermo Scientific™
071971 |
150 mm | 2,1 mm | 3 μm |
864.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11382063
|
Thermo Scientific™
074693 |
100 mm | 3 mm | 3 μm | N/A | ||||||
13473809
|
Thermo Scientific™
079697 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
872.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11331973
|
Thermo Scientific™
071974 |
10 mm | 3 mm | 3 μm |
243.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11321973
|
Thermo Scientific™
071973 |
10 mm | 4,6 mm | 3 μm |
255.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Entscheiden Sie sich für die Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1-Umkehrphasen-LC-Säulen, um einzigartige Selektivität von aromatischen Verbindungen und eine hervorragende chromatographische Leistung zu erzielen. Die speziell entwickelte gebundene Phase zeigt eine höhere π-π Interaktion als andere Phenylphasen und bietet eine verbesserte aromatische Selektivität und eine höhere hydrophobe Retention. Diese Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von aromatischen Analyten wie z. B. Glucocorticosteroide, Östrogene, fettlösliche Vitamine und Phospholipide.
Hohe aromatische Selektivität für die Trennung von aromatischen Verbindungen- Hohe hydrophobe Retention
- Kompatibilität mit stark wässrigen mobilen Phasen
- Hohe Effizienz und robuste Verpackung
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
- Erhältlich in den Partikelgrößen 3 μm und 5,0 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden. Diese ultrareinen Säulen auf Silika-Basis mit hochmodernen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
2 bis 8 | |
300 m²/g | |
L11 | |
13 % | |
Ja |
120 Å | |
60 °C | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.