Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-HPLC-Säulen mit Mischmodus
Artikelnummer. 11301903 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11301903
Marke: Thermo Scientific™ 066847
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säulen mit Mischmodus vereinen alle Vorteile der Umkehrphasen- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule.
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säule mit Mischmodus vereint alle Vorteile der Umkehrphasen-(RP)- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule. Die hocheffiziente stationäre Phase auf Silikabasis mit Mischmodus besteht aus einer hydrophoben Alkylkette mit einer Diolgruppe am Ende. Der hydrophobe Anteil liefert eine Umkehrphasen-Retention und die terminale Diolgruppe erleichtert hydrophile Wechselwirkungen. Diese einzigartige Kombination bietet eine einstellbare Selektivität mit unübertroffener Auflösung und Peak-Symmetrie für eine Vielzahl polarer und unpolarer Moleküle.
Trennung von polaren und unpolaren Molekülen mit komplementärer Selektivität zu RP-Säulen
  • Funktionsfähig im RP- und im HILIC-Modus
  • Retention hochgradig polarer Moleküle
  • Deckt einen breiteren Anwendungsbereich ab als herkömmliche Säulen auf Diolbasis, einschließlich nichtionischer ethoxylierter Tenside, Arzneimittel-Metaboliten, Lipide und Polyethylenglykole (PEGs)
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und μ5 m mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 50 °C
USP-Typ N/A
Stationäre Phase Hydrophobe Alkylkette mit einer Diol-Gruppe
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Mixed-Mode
Endverkappt/mit Endgruppen Geschützt
Phase Umkehrphase und HILIC
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.