Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11302053 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
10 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11302053
Marke: Thermo Scientific™ 074261
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verwenden Sie diese HILIC-Säule, um hochpolare Moleküle, die nicht durch die Umkehrphasen-Chromatographie zurückgehalten werden, zurückzuhalten und zu trennen.
Mit den Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10-LC-Säulen trennen Sie stark hydrophile Moleküle mittels hydrophiler Interaktions-Flüssigchromatographie. Diese Säulen ermöglichen die Retention und Trennung stark polarer Moleküle, die durch die Umkehrphasen-Chromatographie nicht zurückgehalten werden. Die hochreine, sphärische, poröse Silikabasis ist mit einer firmeneigenen hydrophilen Schicht kovalent modifiziert. Diese Chemie ermöglicht die Verwendung von 5 bis 20 % einer wässrigen mobilen Phase bei gleichzeitiger Erhaltung der Affinität für polare Analyten. Der Probendurchsatz wird erhöht, ohne dass es notwendig ist, in nicht wässrigen Lösungsmitteln gelöste Proben zu verdampfen oder zu rekonstituieren.
Robuste und reproduzierbare Trennungen stark polarer Verbindungen:
  • Einzigartige Selektivität, Ergänzung von Umkehrphasensäulen
  • Verbesserte Empfindlichkeit bei der MS-Detektion
  • Hydrolytisch stabil
  • Robuste Säulenpackung
  • Breiter Anwendungsbereich, einschließlich der Trennung von hydrophilen Arzneimitteln und deren Metaboliten
Acclaim HILIC-10 LC-Säulen sind in einer Partikelgröße von 3 μm und einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich: 4,6 × 150 mm, für Routineanalysen mit hohem Durchsatz; 3,0 × 150 mm, für Analysen mit hohem Durchsatz und reduziertem Lösungsmittelverbrauch; 2,1 × 150 mm, für die LC-MS-Analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
Durchmesser (metrisch) 3 mm
Zur Verwendung mit LC/MS
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 6000 psi (415 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 70 °C
USP-Typ N/A
Stationäre Phase Geschützt
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8%
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase HILIC
Typ Vorsäulenkassette, 2/Pckg.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.