Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ E LC-Säulen, Nitroaromaten und Nitraminen mittels HPLC erzielen Sie die Basislinienauflösung aller 14 in der EPA SW-846-Methode 8330 aufgelisteten Explosivstoffe. Ihre einzigartigen Säulenchemien bieten eine hervorragende Auflösung mit komplementären Selektivitäten. Verwenden Sie die E1-Säule (separat erhältlich) als direkten Ersatz für ODS-Säulen für die primäre Analyse. Verwenden Sie dann die E2-Säule als primäre oder als Bestätigungssäule. Ändern Sie einfach die Trennungsbedingungen für die E2-Säule, um einen größeren Anwendungsbereich abzudecken, einschließlich der Analyse von Explosivstoffen über die US-EPA-Methode 8330 hinaus.
- Reproduzierbare Leistung
- Einfache isokratische Elutionsbedingungen
- Einzigartige Empfindlichkeit für die Trennung von weiteren nitroaromatischen Molekülen
- Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
- Entwickelt, hergestellt und getestet, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden
- Die Säulen bieten eine hervorragende Auflösung bei einfacher Bedienung
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft für hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Specifications
Specifications
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 0,8 bis 1,5 ml/min |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 5800 psi (400 bar) |
| Metallverunreinigung | <10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 5 μm |
| pH | 2,5 bis 7,5 |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.