Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-LC-Säulen für die Trennung von Dinitrophenylhydrazin (DNPH)-Derivaten von Aldehyden und Ketonen mit hervorragender Auflösung und hohem Durchsatz. Diese Silika-basierte Umkehrphasensäule bietet hervorragende Selektivität und Basislinienauflösung von DNPH-Derivaten, die durch verschiedene offizielle Methoden geregelt sind, einschließlich US EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 und CARB 1004.
Herausragende Leistung bei anspruchsvollen Aldehyd- und Keton-Analysen
- Hocheffiziente Trennungen ermöglichen eine hervorragende UHPLC-Leistung
- Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
- Bewährte robuste Methoden
Eine Vielzahl von Säulenabmessungen zur Erfüllung Ihrer Analyseanforderungen
- Partikelgrößen: 2,2, 3 und 5 µm; kleinere Partikelgrößen sorgen für eine hohe Peakeffizienz zur schnellen Analyse
- Durchmesser: 2,1, 3,0 und 4,6 mm; Säulen mit kleinem Durchmesser (2,1 und 3,0 mm) verbrauchen weniger Lösungsmittel und produzieren weniger chemischen Abfall
- Längen: 100, 150 und 250 mm
Verwenden Sie für Anwendungen mit hohem Durchsatz das Säulenformat 2,1 × 100 mm in Kombination mit hoher linearer Geschwindigkeit. Wenn eine hohe Auflösungsleistung erforderlich ist, verwenden Sie eine längere Säule (2,1 × 150 mm) bei einer optimalen linearen Geschwindigkeit, um eine noch bessere Auflösung zu erzielen.
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung bei hoher Anwenderfreundlichkeit.
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peakformen
- Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Flussrate | 0,2 bis 0,4 ml/min |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 8700 psi (600 bar) |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2,5 bis 7,5 |
| Porengröße | 120 Å |
| Menge | Each |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.