Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11302033 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
10 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11302033
Marke: Thermo Scientific™ 072924
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Erzielen Sie mit den hocheffizienten Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat-LC-Säulen eine Basislinientrennung von Carbamat gemäß der US-EPA-Methode 531.2.
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbamat LC-Säulen eine Basislinientrennung von Carbamat-Pestiziden (N-methylcarbamat- und N-methylcarbamoyloxim-Pestiziden) gemäß der US-EPA-Methode 531.2. Diese hocheffizienten Säulen sind kompatibel mit binären (Methanol/Wasser) und ternären (Acetonitril/Methanol/Wasser) Gradienten der mobilen Phase und ermöglichen so eine höhere Flexibilität. Verwenden Sie diese Säulen mit extrem geringem Säulenbluten entweder mit LC/Nachsäulen-Derivatisierung/Fluoreszenz- oder LC/MS-Detektion, um eine ultimative Empfindlichkeit zu erzielen.
Mehrere Säulenformate für Ihre speziellen Analyseanforderungen
  • 5 µm, 4,6 × 250 mm Säule: Gibt den Standard für höchste Auflösung mit Nachsäulenreaktion (PCR) und Fluoreszenzdetektion (FLD) vor
  • 3 µm, 4,6 × 150 mm Säule: Spart Zeit und erhöht den Probendurchsatz
  • 3 µm, 3,0 × 150 mm Säule: Spart Zeit und reduziert den Lösungsmittelverbrauch
  • 3 µm, 2,1 × 150 mm Säule: Eignet sich für LC/MS zur Erzielung niedrigster Nachweisgrenzen 
  • Zwei RSLC, 2,2-µm-Säulen (2,1 × 100 mm und 2,1 × 150 mm): Trennungen mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
Die Acclaim Säulen für Spezialanwendungen wurden entwickelt, hergestellt und geprüft, um die Anforderungen an die Trennung bei spezifischen Anwendungen zu erfüllen. Diese Säulen basieren auf neuartigen und einzigartigen Chemikalien und kombinieren eine erstklassige Auflösung bei hoher Anwenderfreundlichkeit.
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peakformen 
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für spezifische chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie Firmeneigene Alkyl-Gruppe
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Flussrate 0,8 bis 1,6 ml/min
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 6000 psi (415 bar)
Partikelform Kugelförmig
Partikelgröße 5 μm
pH 3 bis 7
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
Stationäre Phase Geschützt
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Säulentyp Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Typ Analysesäule
Umweltfreundliche Eigenschaften Responsibly packaged
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.