Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-HPLC-Säulen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-LC-Säulen hochaufgelöstes Peptid-Mapping und Proteintrennungen. Die ultrareinen 3-μm-Silikapartikel reduzieren die Grenzwerte für die Diffusion der Analyten in die stationäre Phase und ermöglichen dadurch schnelle Trennungen mit hoher Auflösung. Im Vergleich zu 5-μm-Säulenpackungen unterstützen die kleineren Partikel auf kürzeren Säulen höhere Durchflussraten und flachere Gradienten und ermöglichen so schnellere Trennungen.
- Hochleistungs-C18-Bindungschemie auf Silika mit Poren von 300 Å
- Getestet in Anwendungen für den Einsatz im Peptid-Mapping
- Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
- Ergänzende Selektivität, hohe Säuleneffizienz und extrem hohe Auflösung
- Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar eingebetteter Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren
- Leistungsgeprüft zur Gewährleistung hoher Qualität und Zuverlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 4,6 mm |
| Flussrate | 1 ml/min |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Max. Druck | 4500 psi (310 bar) |
| Partikelgröße | 3 μm |
| pH | 2,5 bis 7,5 |
| Porengröße | 300 Å |
| Menge | Each |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.