Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese C18-Säulen mit breitem Porendurchmesser, um hochauflösende Proteintrennungen zu erzielen.
195.05 CHF - 730.20 CHF
Spezifikation
Flussrate | 1 ml/min |
---|---|
Zur Verwendung mit | LC-MS |
Partikelgröße | 3 μm |
pH | 2,5 bis 7,5 |
Porengröße | 300 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11361793
|
Thermo Scientific™
060263 |
3 μm | 2,1 mm | 50 mm |
481.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11371793
|
Thermo Scientific™
060264 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
730.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11391793
|
Thermo Scientific™
060265 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm |
481.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11381793
|
Thermo Scientific™
060266 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm |
730.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11341863
|
Thermo Scientific™
063684 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
730.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11351733
|
Thermo Scientific™
069690 |
3 μm | 2,1 mm | 10 mm |
227.18 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11321923
|
Thermo Scientific™
069697 |
3 μm | 4,6 mm | 10 mm |
195.05 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-LC-Säulen hochaufgelöstes Peptid-Mapping und Proteintrennungen. Die ultrareinen 3-µm-Silikapartikel reduzieren die Grenzwerte für die Diffusion der Analyten in die stationäre Phase und ermöglichen dadurch schnelle Trennungen mit hoher Auflösung. Im Vergleich zu 5-µm-Säulenpackungen unterstützen die kleineren Partikel auf kürzeren Säulen höhere Durchflussraten und flachere Gradienten und ermöglichen so schnellere Trennungen.
Hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden- Hochleistungs-C18-Bindungschemie auf Silika mit Poren von 300 Å
- Getestet in Anwendungen für den Einsatz im Peptid-Mapping
- Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
- Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
- Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
- Ergänzende Selektivität, hohe Säuleneffizienz und extrem hohe Auflösung
- Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar eingebetteter Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren
- Leistungsgeprüft zur Gewährleistung hoher Qualität und Zuverlässigkeit
Spezifikation
1 ml/min | |
3 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C18 | |
8 % | |
Ja |
LC-MS | |
2,5 bis 7,5 | |
100 m²/g | |
L1 | |
Acclaim | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.