Learn More
WTW™ pH-Adapter ADA S7/IDS .
Click to view available options
Länge (metrisch) Kabel:
1,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
WTW bietet Adapterlösungen für die mobile Energieversorgung, die Datenübertragung alter Systeme sowie den Anschluss herkömmlicher pH-Elektroden an digitale Systeme. Die USB-Adapter ADA USB/Ser und ADA USB werden verwendet, um Geräte mit RS 232-Schnittstelle an PCs und Laptops mit USB-Schnittstellen anzuschließen, insbesondere alle Labormessgeräte und tragbaren Messgeräte mit RS 232-Anschluss (tragbare Messgeräte 3xxi, Tischmessgeräte inoLab™ Level 2, 730, Feldmessgeräte 197i, 1970i). Über den ADA können S7/IDS pH-Elektroden mit S7-Steckkopf an MultiLine™, Monoline pH 3310 IDS sowie an inoLab™ Multi 9310 angeschlossen werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapterkabel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss einer SenTix™ Kombinationselektrode mit S7-Steckkopf an ein MultiLine™- oder inoLab™ IDS |
| Enthält | Digitales Verbindungsstück |
| Länge (metrisch) Kabel | 1,5 m |