Learn More
Sartorius Zubehör für Sartorius Vivacell Modelle
Zubehör für verschiedene Vivacell Geräte
Marke: Sartorius VCA009
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Ladeventil für Druckzentrifugenkopf
- Wartungskit mit Probenreservoir, Filtratbehälter und O-Ring-Dichtungen
Spezifikation
Für Vivacell 250 | |
Wartungs-Kit | |
Probenreservoir, Filtratbehälter; O-Ring-Dichtungen | |
Zubehör für Vivacell Modell |