Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Artikelnummer. 17972051 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Adapterhalter
Ansaugröhrchen-Baugruppe
Dosierrohr-Baugruppe
Emissionsfilter
Filterausbauwerkzeug
Flüssigkeitsschutztablett
Mikrotiterplattenpaket
Plattenadapter
Robotertablett
Universalschale
Upgrade-Kit für Luminometrie und AlphaScreen
Upgrade-Kit für Luminometrie und TRF
Upgrade-Kit für Luminometrie, AlphaScreen und TRF
Upgrade-Kit für zwei Spender
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17972051
Marke: Thermo Scientific™ VLUPLA06
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verschiedene Zubehörteile für das Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät vorgesehen. Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration. Seine intelligenten Sicherheitskontrollen simplifizieren den Arbeitsablauf und tragen zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega Corporation mit DLReady™-Validierung ausgezeichnet.
Varioskan LUX is a modular instrument, you can upgrade it with missing features later.
  • Installation of the upgrade kits must be carried out by trained and authorized service personnel.
  • For TRF and/or AlphaScreen technology upgrades, the instrument must be equipped with a luminescence module.
  • TRF and/or AlphaScreen technology upgrades include excitation filters but not emission filters. Please order emission filters separately.
  • Please contact your local representative to discuss about the instrument upgrade option
Plate adapters are used for adapting plates that are of different heights.
  • Adapters adjust the plates to the optimum height for measuring and dispensing.
  • Choose the adapter based on the plate format in use and whether the lid is needed or not.
There are two types of plate trays: universal and robotic.
  • The universal plate tray is for basic use and it is compatible with all plate formats (6- to 1536-well plates).
  • A robotic plate tray is for automated use with robots and is compatible with 96- to 1536-well plate formats.
If the dispensers are in frequent use, it is recommended to replace the aspirate and dispensing tubings once a year.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Upgrade-Kit für Luminometrie und AlphaScreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Produktlinie Varioskan