Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Verschiedene Zubehörteile für das Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Marke: Thermo Scientific™ N03395
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät vorgesehen. Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration. Seine intelligenten Sicherheitskontrollen simplifizieren den Arbeitsablauf und tragen zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega Corporation mit DLReady™-Validierung ausgezeichnet.
- Das Varioskan LUX ist ein modulares, erweiterungsfähiges Gerät, das eine hervorragende Anwenderfreundlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
- Bis zu fünf Messtechnologien: Absorption (UV/VIS), Fluoreszenzintensität (einschließlich FRET), Lumineszenz (direkt und gefiltert), AlphaScreen/AlphaLISA und zeitaufgelöste Fluoreszenz (einschließlich TR-FRET/HTRF)
- Filter und Monochromator-Optik
- Spektralanalyse zur Assay-Optimierung
- Fünf Messmodi: Endpunkt, kinetisch, Spektren, kinetische Spektren und Mehrpunkt
- Integriertes Gassteuerungsmodul für das Einstellen von CO2- und O2-Konzentrationen für zellbasierte Assays
- Gleichzeitiges Dispensieren und Messen zur Signalüberwachung bei Beginn einer Reaktion
- Automatische dynamische Bereichsauswahl auf Basis der Signalintensität in jedem Well
- Intelligente Sicherheitskontrollen, die den Anwender identifizieren und vor potenziellen Problemen warnen, bevor sie auftreten
- Automatische Kalibrierung des Geräts und Eigendiagnosefunktionen für zuverlässige Leistung
- HTRF-kompatibles Lesegerät, zertifiziert von Cisbio Bioassays
- DLReady-zertifiziert von Promega Corporation
- Lizenzfrei: Jeder Anwender kann die Software auf seinem Computer installieren
- Intuitive und flexible Oberfläche für mehrere Anwender und Assays
- Das innovative Virtual Pipetting Tool vereinfacht die Festlegung der Probenanordnung auf der Platte
- Die Messdaten werden fortlaufend in der Datenbank gespeichert, sodass es nicht zu unerwartetem Datenverlust aufgrund von Unterbrechungen wie Stromausfällen oder unbeabsichtigten Abbrüchen kommen kann
- Vereinfachte Datenverarbeitung und -export
- Export der Daten mit nur einem Mausklick oder automatisches Versenden per E-Mail nach Abschluss des Durchlaufs
- Verschiedene Dateiformate für das Exportieren der Ergebnisse: *.xlsx, *.pdf, *.xml und *.txt
Spezifikation
Plattenadapter | |
96-Well-Platte | |
For applications using 0.2 mL PCR plate |
Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Varioskan™ |