Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SE 600 Vertikale Gelelektrophoreseeinheit |
| Typ | Glasplatte mit niedriger Fluoreszenz |
| Material | Glas |
| Breite (angloamerikanisch) | 6,29 in. |
| Breite (metrisch) | 15,9 cm |