Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RadEye™ Radiation Detectors
Artikelnummer. 16695295 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Docking Station
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16695295 Docking Station 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16695295 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 425067065
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Accessory for use with RadEye pocket-sized radiation detectors
  • Docking Station/Car Adapter includes charging circuitry (8-30 V DC, cigarette lighter plug), alarm relay, RS 232 interface, AAA NiMH rechargeable batteries
  • Goose neck mounting kit has suction cup for instanteneous attachment to windshield; fits to docking station (19-172-509) or desktop holder
  • Headset for RadEye includes earphone for RadEye series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Docking Station