Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden
Zur Lagerung und zum Schutz von ph-Elektroden.
Marke: Thermo Scientific™ 020017
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lagern und schützen Sie Ihre pH-Elektroden mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Orion™ pH-Elektroden. Vorratsflaschen sorgen für Schutz und Konditionierung von Elektroden, die nicht im Einsatz sind; der Spitzenschutz schützt die pH-sensitive Membran von pH-Elektroden mit Glasschaft.
Elektrodenlagerungsflaschen
- Zur Verwendung mit 6, 8 oder 12 mm-pH-Elektroden
Elektrodenkolbenschutz
- Für pH-Elektroden mit Glasschaft
- Verwendung mit Standard- oder Thermo Scientific™ Orion™ Sure-Flow™ pH-Elektroden—Ein Ende des Kolbenschutzes passt über Standardelektroden, während das andere Ende über Sure-Flow Elektroden passt, ohne die Sure-Flow Spülung zu stören
Spezifikation
Lagerungskasten für Elektroden | |
Kalibrierungsfreie Elektrode | |
Lagerungskasten für Elektroden |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.