Learn More
Cytiva Zubehör für Mini-UniPrep™ Spritzenlose Filter
Zur gleichzeitigen Handhabung mehrerer Proben
21.75 CHF - 332.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mini-UniPrep2 Spritzenlose Filter |
---|---|
Gehäusematerial | Polypropylen |
Menge | 1 Each |
Benachrichtigungen:
Der Multikompressor mit sechs Positionen (Nr.09-927-13) eignet sich nur für den Einsatz mit Mini-UniPrep aus Kunststoff.
Der Multikompressor mit acht Positionen (Nr.09-924-491) eignet sich nur für den Einsatz mit Mini-UniPrep G2 aus Glas.
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15244548
|
Cytiva
MUPG2MCWT8 |
Fläschchenschale für G2 Multi-Kompressor (Herst.-Nr. MUPG2MCPWC8) |
21.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15289623
|
Cytiva
MUPG2MCPWC8 |
Multiproben-Kompressoreinheit, acht Positionen |
332.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15530143
|
Cytiva
MUPG2HCPWC1 |
Handkompressor, Einzelposition (Promo) |
26.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11318724
|
Cytiva
CR0000006 |
Multi-sample Hand Compressor; Six positions |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
Kompressoren
- Handgeräte zur Kompression von Mini-UniPrep und Mini-UniPrep G2 Filtergeräten
- Zur Beschleunigung des Probenvorbereitungsprozesses
- Zusätzliche Tabletts ermöglichen das Vorladen von Proben
- Für den Einsatz mit Multikompressoren mit 8 Positionen (Nr. 09-924-491)
Spezifikation
Mini-UniPrep2 Spritzenlose Filter | |
Polypropylen | |
1 Each |