Learn More
Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Zubehör für Schüttler
Dieses flexible und praktische Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Schüttlerzubehör ist für verschiedene Anwendungen und Budgets geeignet.
Marke: Thermo Scientific™ 194223
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
Dieses flexible und praktische Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000 Schüttlerzubehör ist für verschiedene Anwendungen und Budgets geeignet. Dank seiner außergewöhnlichen Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität ist dieses Zubehör die optimale Wahl für Ihr Labor.
Typ: Gestell für zwei stapelbare SchüttlerB/T/H: 1156/775/300mm
Höhe max.: 325mm
Spezifikation
Ständer | |
75,2 cm | |
30 cm | |
115,6 cm | |
Ständer für zwei stapelbare Schüttler |
30,5 in. | |
11,8 Zoll | |
45,5 Zoll | |
142 lbs. | |
MaxQ 8000 |