Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16532152 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Ausgerichtete Injektorspitze
Ersatz-Mikrotiterplatte/Objektträgereinsatz
Feuchtigkeitskammer mit schneller Gasnachladung
Gebogene Injektorspitze
Halterung für Einspritzschläuche
Schutzabdeckung
T25-Kolbenadapter
T75 U-förmiger Kolbeneinsatz
T75-Kolben-Tischeinsatz
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16532152
Marke: Agilent BioTek 1450533
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Sonstiges Zubehör für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop.
Injektorzubehör mit gebogenen Spitzen, zur Verwendung mit Lionheart FX. Lieferung mit Spitzenhalterung, Schlauch, Vorfüllwanne und Schlauchhalterung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Ausgerichtete Injektorspitze
Zur Verwendung mit (Geräte) Lionheart FX Automatischer Live Cell Imager
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schnelle kinetische Bildgebung