Learn More
WTW™ ZBK90/190 Zubehörkasten für TriOxmatic 300 WTW
Click to view available options
Typ:
ZBK 90/190 Zubehör-Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Amperometrischer Sauerstoffsensor |
| Typ | ZBK 90/190 Zubehör-Kit |
| Enthält | Ersatzteile für alle amperometrischen Sauerstoffsensoren, Reinigungslösung, Scheuerfolie, 3 Ersatzmembranköpfe und Elektrolyt |