Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 20 x 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen |
| Produkttyp | Röhrchenblock |
| Beschreibung | Block für 20 x 2 ml-Zentrifugenröhrchen; Wells: Durchmesser 11.5 mm, Länge 38.1 mm |