Learn More
Ebro Electronic™ EBI 20 Datenlogger-Serie
Artikelnummer. p-7250972
Click to view available options
Typ:
EBI 20-WM-Halterung
Schnittstelle
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10028852
Marke: Ebro Electronic™ 16010020
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Datenlogger zur Messung von Temperatur und/oder Feuchtigkeit während des Transports und in Lagern
EBI 20 Datenlogger sind sehr robust und werden weltweit im Transportwesen und zur Lagerüberwachung eingesetzt.
Bestellinformation
Enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schnittstelle
Displaytyp Kein Display
Kalibrierung Nicht kalibriert
Alarmtypen None
Enthält Interface EBI 20-IF, USB-cable, Software Winlog.basic, instructions for use.
Schnittstelle EBI 20-IF
Modell EBI 20-IF
Arten von Sensoren External