Learn More
Thermo Scientific™ Digitales beheiztes Schüttelbad, Block 48-Well
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Röhrchengröße:
0.2 ml
0.5 ml
12 mm Durchmesser
13 mm Durchmesser
15mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific Zubehör für digitale Heizschüttelbäder, um Flexibilität und Leistung zu optimieren.
- Garantie: 2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0,2 ml (Röhrchen) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wärme-/Kühlbad |
| Beleuchtung | LED |
| No. of Places | 96 |
| Typ | Zubehör, Blockset mit Abdeckung |
| Röhrchengröße | 0.2 ml |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.