Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Heiz- und Kühltrockenbad, Mikroröhrchenblock
Artikelnummer. 15288884 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Röhrchengröße:
0.5ml-Mikroröhrchen
1.5ml-Mikroröhrchen
15 ml-Zentrifugenröhrchen
50 ml-Zentrifugenröhrchen (groß)
50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein)
Röhrchen mit 10 mm Durchmesser
Röhrchen mit 12 mm Durchmesser
Röhrchen mit 13 mm Durchmesser
Röhrchen mit 15 mm Durchmesser
Röhrchen mit 16 mm Durchmesser
Röhrchen mit 18 mm Durchmesser
Röhrchen mit 20 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places Röhrchengröße unitSize
15288884 6 50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein) 1 Stück
15258884 48 0.5ml-Mikroröhrchen 1 Stück
15268884 30 1.5ml-Mikroröhrchen 1 Stück
15278884 15 15 ml-Zentrifugenröhrchen 1 Stück
15298884 6 50 ml-Zentrifugenröhrchen (groß) 1 Stück
15208894 35 Röhrchen mit 10 mm Durchmesser 1 Stück
15218894 24 Röhrchen mit 12 mm Durchmesser 1 Stück
15228894 24 Röhrchen mit 13 mm Durchmesser 1 Stück
15248894 20 Röhrchen mit 15 mm Durchmesser 1 Stück
15258894 16 Röhrchen mit 16 mm Durchmesser 1 Stück
15268894 12 Röhrchen mit 18 mm Durchmesser 1 Stück
15278894 12 Röhrchen mit 20 mm Durchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15288884 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88880132
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Zubehör eignet sich zur Leistungsoptimierung Ihrer Thermo Scientific™ Digitalen Kühlbäder.
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Wärme-/Kühlbäder können Sie Flexibilität und Betriebsverhalten optimieren.
  •  Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml (Röhrchen)
Beleuchtung LED
No. of Places 6
Typ Block
Röhrchengröße 50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein)
Abmessungen (L x B x H) 76.5 x 98 x 51 mm (3 x 3.9 x 2 in.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.