Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Heiz- und Kühltrockenbad, Mikroröhrchenblock
Artikelnummer. 15208894 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Röhrchengröße:
0.5ml-Mikroröhrchen
1.5ml-Mikroröhrchen
15 ml-Zentrifugenröhrchen
50 ml-Zentrifugenröhrchen (groß)
50 ml-Zentrifugenröhrchen (klein)
Röhrchen mit 10 mm Durchmesser
Röhrchen mit 12 mm Durchmesser
Röhrchen mit 13 mm Durchmesser
Röhrchen mit 15 mm Durchmesser
Röhrchen mit 16 mm Durchmesser
Röhrchen mit 18 mm Durchmesser
Röhrchen mit 20 mm Durchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15208894
Marke: Thermo Scientific™ 88880134
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Zubehör eignet sich zur Leistungsoptimierung Ihrer Thermo Scientific™ Digitalen Kühlbäder.
Mit Hilfe von Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Wärme-/Kühlbäder können Sie Flexibilität und Betriebsverhalten optimieren.
  •  Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beleuchtung LED
No. of Places 35
Typ Block
Röhrchengröße Röhrchen mit 10 mm Durchmesser
Abmessungen (L x B x H) 76.5 x 98 x 51 mm (3 x 3.9 x 2 in.)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.