Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Bored Stoppers
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Größe:
40 bis 45 mm
53 bis 60 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung:
0,95 cm
1,1 cm
1.1 cm
1,4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
14-555-818
- Für 25 mm-Glashalter
- Konisch, 40 bis 45 mm
- Bohrungsdurchmesser: 11 mm
- Zur Verwendung mit 25 bis 30 ml-Glasfilterhalter und Saugkolben 16672
- Konisch, 53 bis 60 mm
- Bohrungsdurchmesser, 11 mm
- Zur Verwendung mit 50 bis 250 ml-Glastrichtern und 2 l-Saugkolben 16672
- Konizität: 53 bis 60 mm
- Bohrungsdurchmesser, 14 mm
- Zur Verwendung mit Edelstahlhalterungen 16201, 16219, 16220 und 2 l-Saugkolben 16672
- Konisch, 53 bis 60 mm
- Bohrungsdurchmesser, 9,5 mm
- Für 47 bis 50 mm-Glashalter
- Konisch, 40 bis 45 mm
- Bohrungsdurchmesser, 14 mm
- Silikon
- 2 l-Saugkolben 16672
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 1,4 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 47 bis 50 mm-Glashalter |
| Größe | 40 bis 45 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Light Tan |
| Diameter (Metric) Bottom | 40 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Material | Silikon |
| Produkttyp | Stopfen mit Bohrung |
| Sterilität | Unsteril |