Learn More
Brady™ Zubehör für BMP™21 Etikettendrucker
Artikelnummer. p-4826130
Click to view available options
Produkttyp:
Hartschalenkoffer
Magnet
Wiederaufladbarer Li-ION-Akku
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11503864
Marke: Brady™ 110891
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör zur Verwendung mit tragbarem BMP21 Etikettendrucker
  • Netzteil: Praktisches Zubehör für die Stromversorgung des tragbaren BMP 21 Etikettendruckers ohne “AA”-Batterien
  • Hartschalenkoffer: Schützt den Etikettendrucker beim Transport
  • Zubehör nur für Magneten: Ermöglicht das Anbringen eines Etikettendruckers an Bedienfeldern, I-Strahlen und anderen magnetischen Oberflächen während der Verwendung oder Aufbewahrung
  • Multifunktionales Zubehör: Mit zusätzlichen Optionen zum Tragen und Bedienen des Etikettierers und einer integrierten Taschenlampe für die Erstellung von Etiketten in dunklen Räumen ist dieses multifunktionale Werkzeug die ideale Lösung für eine schnelle und effiziente Beschriftung
Spezifikation
Produkttyp Magnet
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP21 Etikettendrucker
Breite (angloamerikanisch) 5,2 in.
Höhe (angloamerikanisch) 4,1 in.
Höhe (metrisch) 10,41 cm
Menge Je 1