Learn More
Axygen™ Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 15 cm
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2,0 mm
Typ:
Gelträger 15 x 10 cm, UV-transparent
Gelträger 15 x 15 cm, UV-transparent
Gießdamm
Kamm
Mehrkanal-kompatibler Kamm
Negative Ersatzelektrode, 15 cm
Positive Ersatzelektrode, 15 cm
Packungsgröße:
1 Einheit
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Axygen horizontale Gelbox, 15 cm |
| Typ | Mehrkanal-kompatibler Kamm |
| Anzahl Wells | 18 |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |