Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Nicht zutreffend
Typ:
10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
12-Well-Kamm, 0.75 mm dick
12-Well-Kamm, 1.0 mm dick
12-Well-Kamm, 1.5 mm dick
16-Well-Kamm, 0.75 mm dick
16-Well-Kamm, 1.0 mm dick
16-Well-Kamm, 1.5 mm dick
16-Well-Kamm, 2.0 mm dick
20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
20-Well-Kamm, 0.75 mm dick
25-Well-Kamm, 1.0 mm dick
25-Well-Kamm, 2.0 mm dick
30-Well-Kamm, 1.0 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 2.0 mm dick
50-Well-Kamm, 2.0 mm dick
8-Well-Kamm, 1.0 mm dick
Gelträger 10 x 10 cm, UV-transparent
Gelträger 20 x 20 cm, UV-transparent
Gussdämme
Negative Ersatzelektrode, 10 cm
Negative Ersatzelektrode, 20 cm
Positive Ersatzelektrode, 10 cm
Positive Ersatzelektrode, 20 cm
Größe:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2 mm
Nicht zutreffend
Conditionnement:
1 Einheit
Description
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cm
Spécification
Spécification
| Beschreibung | Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Axygen horizontale Gelbox, 20 cm |
| Typ | Positive Ersatzelektrode, 20 cm |
| Anzahl Wells | Nicht zutreffend |
| Größe | 20 cm |
| Dicke (metrisch) | Nicht zutreffend |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu