Learn More
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Artikelnummer. 15543107 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Nicht zutreffend
Typ:
10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
12-Well-Kamm, 0.75 mm dick
12-Well-Kamm, 1.0 mm dick
12-Well-Kamm, 1.5 mm dick
16-Well-Kamm, 0.75 mm dick
16-Well-Kamm, 1.0 mm dick
16-Well-Kamm, 1.5 mm dick
16-Well-Kamm, 2.0 mm dick
20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
20-Well-Kamm, 0.75 mm dick
25-Well-Kamm, 1.0 mm dick
25-Well-Kamm, 2.0 mm dick
30-Well-Kamm, 1.0 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 2.0 mm dick
50-Well-Kamm, 2.0 mm dick
8-Well-Kamm, 1.0 mm dick
Gelträger 10 x 10 cm, UV-transparent
Gelträger 20 x 20 cm, UV-transparent
Gussdämme
Negative Ersatzelektrode, 10 cm
Negative Ersatzelektrode, 20 cm
Positive Ersatzelektrode, 10 cm
Positive Ersatzelektrode, 20 cm
Größe:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2 mm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. 15543107
Marke: Axygen HGB1016075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit der horizontalen Gelbox, 10 cm
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem
Zur Verwendung mit (Geräte) Axygen horizontale Gelbox, 10 cm
Typ 16-Well-Kamm, 0.75 mm dick
Anzahl Wells 16
Größe 10 cm
Dicke (metrisch) 0.75 mm