Learn More
- Home
- Products
- Gelelektrophoresegeräte und Zubehör
- Gelelektrophorese-Ausrüstung
- Zubehör und Ersatzteile für Elektrophoresesysteme
- Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Zubehör für Axygen™ horizontale Gelbox, 10 cm
Artikelnummer. 15503117 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Wells:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Nicht zutreffend
Typ:
10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
12-Well-Kamm, 0.75 mm dick
12-Well-Kamm, 1.0 mm dick
12-Well-Kamm, 1.5 mm dick
16-Well-Kamm, 0.75 mm dick
16-Well-Kamm, 1.0 mm dick
16-Well-Kamm, 1.5 mm dick
16-Well-Kamm, 2.0 mm dick
20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
20-Well-Kamm, 0.75 mm dick
25-Well-Kamm, 1.0 mm dick
25-Well-Kamm, 2.0 mm dick
30-Well-Kamm, 1.0 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick
40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 2.0 mm dick
50-Well-Kamm, 2.0 mm dick
8-Well-Kamm, 1.0 mm dick
Gelträger 10 x 10 cm, UV-transparent
Gelträger 20 x 20 cm, UV-transparent
Gussdämme
Negative Ersatzelektrode, 10 cm
Negative Ersatzelektrode, 20 cm
Positive Ersatzelektrode, 10 cm
Positive Ersatzelektrode, 20 cm
Größe:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Dicke (metrisch):
0.75 mm
1,5 mm
1.5 mm
1 mm
2 mm
Nicht zutreffend
Packungsgröße:
1 Einheit
32 product options available for selection
| Artikelnummer. | Anzahl Wells | Typ | Größe | Dicke (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15503117 | 25 | 25-Well-Kamm, 1.0 mm dick | 10 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15593097 | 10 | 10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick | 10 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15513107 | 12 | 12-Well-Kamm, 0.75 mm dick | 10 cm | 0.75 mm | 1 Einheit |
| 15543107 | 16 | 16-Well-Kamm, 0.75 mm dick | 10 cm | 0.75 mm | 1 Einheit |
| 15503107 | 10 | 10-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick | 10 cm | 1.5 mm | 1 Einheit |
| 15533107 | 12 | 12-Well-Kamm, 1.5 mm dick | 10 cm | 1.5 mm | 1 Einheit |
| 15553107 | 16 | 16-Well-Kamm, 1.0 mm dick | 10 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15563107 | 16 | 16-Well-Kamm, 1.5 mm dick | 10 cm | 1.5 mm | 1 Einheit |
| 15523107 | 12 | 12-Well-Kamm, 1.0 mm dick | 10 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15573107 | 16 | 16-Well-Kamm, 2.0 mm dick | 10 cm | 2 mm | 1 Einheit |
| 15583107 | 20 | 20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick | 10 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15513117 | 25 | 25-Well-Kamm, 2.0 mm dick | 10 cm | 2 mm | 1 Einheit |
| 15593107 | 20 | 20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick | 10 cm | 1.5 mm | 1 Einheit |
| 15523117 | 8 | 8-Well-Kamm, 1.0 mm dick | 10 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15563147 | 16 | 16-Well-Kamm, 0.75 mm dick | 20 cm | 0.75 mm | 1 Einheit |
| 15593147 | 20 | 20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick | 20 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15503157 | 20 | 20-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick | 20 cm | 1,5 mm | 1 Einheit |
| 15583147 | 20 | 20-Well-Kamm, 0.75 mm dick | 20 cm | 0.75 mm | 1 Einheit |
| 15513157 | 25 | 25-Well-Kamm, 1.0 mm dick | 20 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15523157 | 30 | 30-Well-Kamm, 1.0 mm dick | 20 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15533157 | 40 | 40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.0 mm dick | 20 cm | 1 mm | 1 Einheit |
| 15543157 | 40 | 40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 1.5 mm dick | 20 cm | 1.5 mm | 1 Einheit |
| 15553157 | 40 | 40-Well mehrkanalkompatibler Kamm, 2.0 mm dick | 20 cm | 2 mm | 1 Einheit |
| 15563157 | 50 | 50-Well-Kamm, 2.0 mm dick | 20 cm | 2 mm | 1 Einheit |
| 15583097 | Nicht zutreffend | Gelträger 10 x 10 cm, UV-transparent | 10 x 10 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15573147 | Nicht zutreffend | Gelträger 20 x 20 cm, UV-transparent | 20 x 20 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15543117 | Nicht zutreffend | Negative Ersatzelektrode, 10 cm | 10 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15553117 | Nicht zutreffend | Positive Ersatzelektrode, 10 cm | 10 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15583157 | Nicht zutreffend | Negative Ersatzelektrode, 20 cm | 20 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15593157 | Nicht zutreffend | Positive Ersatzelektrode, 20 cm | 20 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15533117 | Nicht zutreffend | Gussdämme | 10 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
| 15573157 | Nicht zutreffend | Gussdämme | 20 cm | Nicht zutreffend | 1 Einheit |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15503117
Lieferant
Axygen
Lieferanten-Nr.
HGB10251
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Kämme für horizontale Axygen™ Gelbox, 10 bis 20 cm
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Zubehör für horizontales Elektrophoresesystem |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Axygen horizontale Gelbox, 10 cm |
| Typ | 25-Well-Kamm, 1.0 mm dick |
| Anzahl Wells | 25 |
| Größe | 10 cm |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |