Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Geräte der Serie BD
Marke: BINDER™ 8012-0047
505.18 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung auf der linken Seite
- Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, links | |
Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen |
BINDER Kammern Serie BD | |
Links | |
30 mm |