Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
Artikelnummer. p-7235805 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
30 mm
50 mm
100 mm
Eigenschaften:
Position links
Position oben
Position rechts
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17333663
Marke: BINDER™ 80122071
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
  • Kabeldurchführung
  • Mit Silikonstopfen
  • Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
Beschreibung Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, rechts
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie KBF-S und KBF-S ECO
Material Steel
Typ Kabeldurchführung
Eigenschaften Position rechts
Enthält Silikonstopfen
Durchmesser (angloamerikanisch) 1.2 in.
Durchmesser (metrisch) 30 mm