Learn More
BINDER™ Rechter Zugangsanschluss (50 bis 125 mm)
Artikelnummer. 15662056 Alle ansehen BINDER Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern Serie FD
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
15662056 BINDER Kammern Serie FD 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15662056 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 80121019
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    582.00 CHF
    519.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 62.83 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: BINDER Geräte der Serie FD
  • Kann rechts verwendet werden
  • Inklusive Silikonstopfen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Beschreibung Durchführung mit Silikonstopfen - 50 mm, rechts
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern Serie FD
Material Stahl
Typ Kabeldurchführung
Enthält Silikonstopfen
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm