Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Geräte der Serie FD
Marke: BINDER™ 8012-1016
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, links | |
Zubehör, Kabeldurchführung | |
30 mm |
BINDER Kammern Serie FD | |
Silikonstopfen |