Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: Alle Modelle der Serie MK
Marke:  BINDER™ 8012-1322
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15992962
  • 482.64 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, links
Zubehör, Kabeldurchführung
30 mm
BINDER Kammern Serie MK
Silikonstopfen