Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Einheiten der Serie BF
Marke:  BINDER™ 8012-1156
427.23 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 15828381
  • 482.64 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung auf der linken Seite
  • Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, links
Zubehör, Kabeldurchführung
Silikonstopfen
BINDER Kammern Serie BF
Links
30 mm