Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Geräte der Serie KT
Marke:  BINDER™ 8012-1290
287.19 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 15762337
  • 368.91 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung auf der linken Seite
  • Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 10 mm, links
Zubehör, Kabeldurchführung
Silikonstopfen
BINDER Kammern Serie KT
Links
10 mm