Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Geräte der Serie KT
Marke: BINDER™ 8012-1158
375.34 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Zur Verwendung auf der linken Seite
- Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, links | |
Zubehör, Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen |
BINDER Kammern Serie KT | |
Links | |
30 mm |