Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Einheiten KB 240, KB 400, KB 720
Marke: BINDER™ 8012-0648
375.34 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21656" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
- Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 30 mm, links | |
Zubehör, Kabeldurchführung | |
30 mm |
BINDER Kammern KB 240, KB 400, KB 720 | |
Silikonstopfen |