Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann rechts verwendet werden
- Inklusive Silikonstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 30 mm, rechts |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie BF |
| Material | Stahl |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 30 mm |