Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Kann verwendet werden mit: BINDER Geräte ED 400
Marke:  BINDER™ 8012-0722
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 15641876
  • 901.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Silikonstopfen im Lieferumfang enthalten
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Binder™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
Durchführung mit Silikonstopfen - 100 mm, links
Zubehör, Kabeldurchführung
100 mm
BINDER Kammern ED 400
Silikonstopfen