Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 31007818 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Revco™ UxF
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Thermo Scientific™ TSU-Serie
Typ:
Einbau vor Ort
Factory-installed. No stand-alone orders.
Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
31007818 TSX Universal (-ULTS Models) Factory-installed. No stand-alone orders. -
11860553 TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 5 Stück
11336381 TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 5 Stück
15362600 Thermo Scientific™ TSU-Serie Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
13540770 Revco™ UxF Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
15718557 TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series Einbau vor Ort 1 Stück
30274497 TSX Universal Einbau vor Ort 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31007818 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ELTSXUULTS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnen Sie mit optionalen Schlüsselkarten auf, wer die Tür des Ultratiefkühlgeräts geöffnet hat, wann sie geöffnet wurde und wie lange sie geöffnet blieb.
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Factory-installed. No stand-alone orders.
Temperaturbereich -40°C to -86C°C
No. of Doors 2
Einschübe 3 Adjustable
Modell Upright
Zur Verwendung mit (Geräte) TSX Universal (-ULTS Models)
Enthält Access key option; Card access w/five key cards. All orders must accompany a TSX Universal ultra-low freezer
Überwachungsoptionen Audible and Visual High and Low Temperature Alarms
Spannung 100/240 V
Kompressor Variable Speed