Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Revco™ UxF
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Thermo Scientific™ TSU-Serie
Typ:
Einbau vor Ort
Factory-installed. No stand-alone orders.
Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Features
- Card access comes with 5 key cards
- Field installed - purchased separately
- Factory installed in the plant with purchase of unit
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ TSU-Serie |
| Enthält | Access Key Option; Card access control w/five key cards |