Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Artikelnummer. 11860553 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Revco™ UxF
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
TSX Universal
TSX Universal (-ULTS Models)
TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series
TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Thermo Scientific™ TSU-Serie
Typ:
Einbau vor Ort
Factory-installed. No stand-alone orders.
Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
11860553 TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 5 Stück
11336381 TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 5 Stück
15362600 Thermo Scientific™ TSU-Serie Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
13540770 Revco™ UxF Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät 1 Stück
15718557 TSX, RLE, 89000, HLE und TLE Serie ULT Tiefkühlgeräte, Revco RLE, HERAfreeze HLE, Forma 89000, TLE Series Einbau vor Ort 1 Stück
30274497 TSX Universal Einbau vor Ort 1 Stück
31007818 TSX Universal (-ULTS Models) Factory-installed. No stand-alone orders. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11860553 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. ACE34567
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zeichnen Sie mit optionalen Schlüsselkarten auf, wer die Tür des Ultratiefkühlgeräts geöffnet hat, wann sie geöffnet wurde und wie lange sie geöffnet blieb.
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Beschreibung: Paket zur Verriegelung mit Schlüsselkarte (EU) - enthält 5 Karten, unterstützt ISO14443 Protokoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) TSX-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE-Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Enthält Includes 5 cards, supports ISO14443 Protocol