Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie mit optionalen Schlüsselkarten auf, wer die Tür des Ultratiefkühlgeräts geöffnet hat, wann sie geöffnet wurde und wie lange sie geöffnet blieb.
Marke:  Thermo Scientific™ ACU34567
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11336381
  • 72.56 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-10-2025
Beschreibung
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zugangsschlüssel zu Tiefkühlgerät
TSX Series, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE und TLE Serie, Forma 89000, HERAfreeze HLE, Revco RLE Series, Revco TLE Series
Includes five cards, supports ISO15693 Protocol
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte > Paket zur Verriegelung mit Schlüsselkarte (USA), enthält fünf Karten; unterstützt ISO15693-Protokoll; für Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF und TSU Serie