Learn More
Acamprosat EP Verunreinigung A, Mikromol™
Beschreibung
Acamprosat EP Verunreinigung A
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| CAS | 3687-18-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid (Homotaurine) |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C3 H9 N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Acamprosate Calcium Imp. A (EP), Acamprosate Imp. A (EP), Acamprosate USP Related Compound A, Acamprosate USP RC A, 3-Aminopropane-1-sulfonic Acid, Homotaurine, Acamprosate Related Compound A, Acamprosate Calcium Impurity A, Acamprosate Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7) |
| SMILES | NCCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Aminopropan-1-sulfonsäure |
| Mehr anzeigen |