Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acacetin
Artikelnummer. 16534314 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16534314 250 mg 250 Milligramm
16524314 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16534314 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465232500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 480-44-4 | C16H12O5 | 284.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-44-4
Summenformel C16H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 284.27
InChI-Schlüssel DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-Methoxyphenyl)-4H-Chromen-4-one
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acacetin
Schmelzpunkt 260.0°C to 265.0°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in dmso, hot alcohol and alkalies, practically insoluble in ether
Formelmasse 284.26
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.