Learn More
Brady™ AC-Adapter
AC Adaptor for the BMP™ Label Printers and Label Makers.
Marke: Brady™ 710613
169.81 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.52000kg
Beschreibung
- 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
- 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
- 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Spezifikation
AC Adapter | |
AC-Adapter - UK 240V | |
240 V |
BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611 | |
1 Stk. |