Beschreibung
Für accu-jet™ S:
- Teile-Nr. 26539: Kunststoff-Wandunterstützung
- Teile-Nr. 26606: Universell AC Adapter, 100–240 V/50–60 Hz
- Teile-Nr. 26547: Snape-Klebeband
Für accu-jet™ Pro:
- Teile-Nr. 26540: Kunststoff-Wandträger
Für accu-jet™ S und accu-jet™ S:
- Teile-Nr.: 26630: NiMH-Batterie
- Teile-Nr. 26508: Silikonadapter, mit Rückflussverhinderer, 54 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Spannungsversorgung |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Schwarz |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | accu-jet S |
| Anzahl Kanäle | Verstellbar |
| Typ | AC-Adapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | accu-jet S |
| Gewicht (metrisch) | 152 g |
| Elektrische Anforderungen | 100 bis 240 V, 50/60 Hz |
| Mehr anzeigen |